Tisk…
5-Chloro-2,3-dihydro-1H-inden-1-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR960393-1G OR960393-250MG
APOSOR960393-1GEA 2280 CZK
APOSOR960393-1G APOSOR960393-250MG
5-Chloro-2,3-dihydro-1H-inden-1-ol 95%
5-Chloro-2,3-dihydro-1H-inden-1-ol
Vzorec: C₉H₉ClO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11219500
CAS číslo: 33781-38-3