Tisk…
(Z)-3-Bromoacrylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR960389-1G OR960389-250MG
APOSOR960389-1GEA 9330 CZK
APOSOR960389-1G APOSOR960389-250MG
(Z)-3-Bromoacrylic acid 98%
(Z)-3-Bromoacrylic acid
Vzorec: C₃H₃BrO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075363
CAS číslo: 1609-92-3