Tisk…
5-Methanesulphonylpyridine-2-carbonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR960346-1G OR960346-250MG
APOSOR960346-1GEA 17990 CZK
APOSOR960346-1G APOSOR960346-250MG
5-Methanesulphonylpyridine-2-carbonitrile 98%
5-Methanesulphonylpyridine-2-carbonitrile
Vzorec: C₇H₆N₂O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD26395889
CAS číslo: 848141-13-9