Tisk…
Ethyl 3-(4-oxopiperidin-1-yl)propanoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR960344-1G OR960344-250MG
APOSOR960344-1GEA 13230 CZK
APOSOR960344-1G APOSOR960344-250MG
Ethyl 3-(4-oxopiperidin-1-yl)propanoate 98%
Ethyl 3-(4-oxopiperidin-1-yl)propanoate
Vzorec: C₁₀H₁₇NO₃
MW: 199,247 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14631395
CAS číslo: 174774-90-4