Tisk…
2-[(Pyrrolidin-1-yl)carbonyl]pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR960341-1G OR960341-5G
APOSOR960341-1GEA 7670 CZK
APOSOR960341-1G APOSOR960341-5G
2-[(Pyrrolidin-1-yl)carbonyl]pyridine 97%
2-[(Pyrrolidin-1-yl)carbonyl]pyridine
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂O
MW: 176,215 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10652053
CAS číslo: 83728-66-9