Tisk…
4-Phenyloxan-4-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR960325-1G OR960325-250MG
APOSOR960325-1GEA 12400 CZK
APOSOR960325-1G APOSOR960325-250MG
4-Phenyloxan-4-ol 95%
4-Phenyloxan-4-ol
Vzorec: C₁₁H₁₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00729123
CAS číslo: 81462-07-9