Tisk…
3-Chloro-4-formylbenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR960323-1G OR960323-250MG
APOSOR960323-1GEA 9200 CZK
APOSOR960323-1G APOSOR960323-250MG
3-Chloro-4-formylbenzoic acid 95%
3-Chloro-4-formylbenzoic acid
Vzorec: C₈H₅ClO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20649616
CAS číslo: 58588-59-3