3-(3-Chlorophenyl)-1,2,4-triazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR960306-1G
OR960306-5G
APOSOR960306-1GEA
4770
CZK
APOSOR960306-1G
APOSOR960306-5G
3-(3-Chlorophenyl)-1,2,4-triazole 98%
3-(3-Chlorophenyl)-1,2,4-triazole
Vzorec:
C₈H₆ClN₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD24394207 CAS číslo: 52853-74-4 |