Tisk…
3-(2-Chlorophenyl)-4H-1,2,4-triazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR960305-1G OR960305-5G
APOSOR960305-1GEA 6220 CZK
APOSOR960305-1G APOSOR960305-5G
3-(2-Chlorophenyl)-4H-1,2,4-triazole 98%
3-(2-Chlorophenyl)-4H-1,2,4-triazole
Vzorec: C₈H₆ClN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07352278
CAS číslo: 56015-92-0