Tisk…
3-(4-Chlorophenyl)-4H-1,2,4-triazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR960296-1G OR960296-5G
APOSOR960296-1GEA 3740 CZK
APOSOR960296-1G APOSOR960296-5G
3-(4-Chlorophenyl)-4H-1,2,4-triazole 98%
3-(4-Chlorophenyl)-4H-1,2,4-triazole
Vzorec: C₈H₆ClN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19981568
CAS číslo: 23195-59-7