Tisk…
5-Bromothiophen-2-amine, N-BOC protected 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: tert-Butyl (5-bromothiophen-2-yl)carbamate
OR960289-1G OR960289-5G
APOSOR960289-1GEA 2980 CZK
APOSOR960289-1G APOSOR960289-5G
5-Bromothiophen-2-amine, N-BOC protected 96%
5-Bromothiophen-2-amine, N-BOC protected
Vzorec: C₉H₁₂BrNO₂S
MW: 278,166 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06659527
CAS číslo: 943321-89-9