4-Cyano-2-methylbenzoic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR960287-10G
OR960287-1G
OR960287-5G
APOSOR960287-10GEA
5360
CZK
APOSOR960287-10G
APOSOR960287-1G
APOSOR960287-5G
4-Cyano-2-methylbenzoic acid 96%
4-Cyano-2-methylbenzoic acid
Vzorec:
C₉H₇NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD14582960 CAS číslo: 1975-53-7 |