Tisk…
3-Methyl-5-(4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR960285-1G OR960285-250MG
APOSOR960285-1GEA 17990 CZK
APOSOR960285-1G APOSOR960285-250MG
3-Methyl-5-(4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole 98%
3-Methyl-5-(4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13961847
CAS číslo: 122503-24-6