Tisk…
3-Methyl-5-(2-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR960284-1G OR960284-250MG
APOSOR960284-1GEA 17990 CZK
APOSOR960284-1G APOSOR960284-250MG
3-Methyl-5-(2-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole 98%
3-Methyl-5-(2-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13961845
CAS číslo: 1119448-03-1