Tisk…
4,7-Dichloro-1H-indole 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR960257-1G OR960257-250MG
APOSOR960257-1GEA 15110 CZK
APOSOR960257-1G APOSOR960257-250MG
4,7-Dichloro-1H-indole 96%
4,7-Dichloro-1H-indole
Vzorec: C₈H₅Cl₂N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09749917
CAS číslo: 96129-73-6