Tisk…
Methyl 1-methylcyclohexane-1-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR960236-1G OR960236-5G
APOSOR960236-1GEA 5200 CZK
APOSOR960236-1G APOSOR960236-5G
Methyl 1-methylcyclohexane-1-carboxylate 98%
Methyl 1-methylcyclohexane-1-carboxylate
Vzorec: C₉H₁₆O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12025265
CAS číslo: 825-04-7