Tisk…
7-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 7-Methyl-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine
OR960213-1G OR960213-250MG
APOSOR960213-1GEA 3440 CZK
APOSOR960213-1G APOSOR960213-250MG
7-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 98%
7-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Vzorec: C₉H₁₁NO
MW: 149,19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17014030
CAS číslo: 71472-58-7