2,7-Dimethyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR960211-1G
OR960211-5G
APOSOR960211-1GEA
6220
CZK
APOSOR960211-1G
APOSOR960211-5G
2,7-Dimethyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 98%
2,7-Dimethyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Vzorec:
C₁₀H₁₃NO MW: 163,216 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11603429 CAS číslo: 58960-12-6 |