Tisk…
2,7-Dimethyl-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR960210-1G OR960210-5G
APOSOR960210-1GEA 8270 CZK
APOSOR960210-1G APOSOR960210-5G
2,7-Dimethyl-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one 98%
2,7-Dimethyl-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15730334
CAS číslo: 114603-36-0