Tisk…
2,6-Dimethyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR960208-1G OR960208-5G
APOSOR960208-1GEA 6220 CZK
APOSOR960208-1G APOSOR960208-5G
2,6-Dimethyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 98%
2,6-Dimethyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Vzorec: C₁₀H₁₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11603425
CAS číslo: 58959-93-6