Tisk…
7-Chloro-2-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR960205-1G OR960205-5G
APOSOR960205-1GEA 6220 CZK
APOSOR960205-1G APOSOR960205-5G
7-Chloro-2-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 98%
7-Chloro-2-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Vzorec: C₉H₁₀ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20687056
CAS číslo: 1173183-85-1