Tisk…
2-Methyl-6-nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR960203-1G OR960203-5G
APOSOR960203-1GEA 6220 CZK
APOSOR960203-1G APOSOR960203-5G
2-Methyl-6-nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 97%
2-Methyl-6-nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Vzorec: C₉H₁₀N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23379860
CAS číslo: 174567-34-1