Tisk…
1-(Thiophen-2-ylmethyl)piperidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR960190-10G OR960190-1G OR960190-5G
APOSOR960190-10GEA 14290 CZK
APOSOR960190-10G APOSOR960190-1G APOSOR960190-5G
1-(Thiophen-2-ylmethyl)piperidine 98%
1-(Thiophen-2-ylmethyl)piperidine
Vzorec: C₁₀H₁₅NS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18916956
CAS číslo: 91253-06-4