Tisk…
4-(Thiophen-2-ylmethyl)morpholine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Thiophen-2-ylmethyl)mopholine
OR960178-1G OR960178-5G
APOSOR960178-1GEA 6220 CZK
APOSOR960178-1G APOSOR960178-5G
4-(Thiophen-2-ylmethyl)morpholine 98%
4-(Thiophen-2-ylmethyl)morpholine
Vzorec: C₉H₁₃NOS
MW: 183,271 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01309097
CAS číslo: 338454-48-1