Tisk…
4-Phenylcyclohex-3-en-1-one 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR960163-1G OR960163-5G
APOSOR960163-1GEA 8900 CZK
APOSOR960163-1G APOSOR960163-5G
4-Phenylcyclohex-3-en-1-one 98%
4-Phenylcyclohex-3-en-1-one
Vzorec: C₁₂H₁₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17015556
CAS číslo: 51171-71-2