Tisk…
2,4-Dibromo-3a,4,7,7a-tetrahydro-1H-4,7-methanoindene-1,8-dione
Dodavatel: Apollo Scientific
OR960141-1G OR960141-5G
APOSOR960141-1GEA 7410 CZK
APOSOR960141-1G APOSOR960141-5G
2,4-Dibromo-3a,4,7,7a-tetrahydro-1H-4,7-methanoindene-1,8-dione
2,4-Dibromo-3a,4,7,7a-tetrahydro-1H-4,7-methanoindene-1,8-dione
Vzorec: C₁₀H₆Br₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05664459
CAS číslo: 32846-64-3