Tisk…
1-(3-Methoxy-4-methylphenyl)ethan-1-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR960139-1G OR960139-5G
APOSOR960139-1GEA 7250 CZK
APOSOR960139-1G APOSOR960139-5G
1-(3-Methoxy-4-methylphenyl)ethan-1-one 95%
1-(3-Methoxy-4-methylphenyl)ethan-1-one
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22573028
CAS číslo: 3556-81-8