Tisk…
(3E)-4-(2-Methylpyrazol-3-yl)but-3-en-2-one 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR960120-1G OR960120-250MG
APOSOR960120-1GEA 17990 CZK
APOSOR960120-1G APOSOR960120-250MG
(3E)-4-(2-Methylpyrazol-3-yl)but-3-en-2-one 98%
(3E)-4-(2-Methylpyrazol-3-yl)but-3-en-2-one
Vzorec: C₈H₁₀N₂O
MW: 150,178 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22383784
CAS číslo: 1393444-14-8