Tisk…
4-(Propane-1-sulphonyl)aniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR960090-1G OR960090-5G
APOSOR960090-1GEA 6220 CZK
APOSOR960090-1G APOSOR960090-5G
4-(Propane-1-sulphonyl)aniline 98%
4-(Propane-1-sulphonyl)aniline
Vzorec: C₉H₁₃NO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09936494
CAS číslo: 86810-78-8