Tisk…
2-Chloro-N-methoxy-N-methylbenzamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR960086-1G OR960086-5G
APOSOR960086-1GEA 4630 CZK
APOSOR960086-1G APOSOR960086-5G
2-Chloro-N-methoxy-N-methylbenzamide 97%
2-Chloro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Vzorec: C₉H₁₀ClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02684306
CAS číslo: 289686-74-4