Tisk…
3-(Propane-2-sulphonyl)aniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR960081-1G OR960081-5G
APOSOR960081-1GEA 6220 CZK
APOSOR960081-1G APOSOR960081-5G
3-(Propane-2-sulphonyl)aniline 98%
3-(Propane-2-sulphonyl)aniline
Vzorec: C₉H₁₃NO₂S
MW: 199.27 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09909519
CAS číslo: 170856-37-8