Tisk…
3-(Cyclopropylmethoxy)azetidine hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR960080-1G OR960080-5G
APOSOR960080-1GEA 8270 CZK
APOSOR960080-1G APOSOR960080-5G
3-(Cyclopropylmethoxy)azetidine hydrochloride 95%
3-(Cyclopropylmethoxy)azetidine hydrochloride
Vzorec: C₇H₁₃NO·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22205833
CAS číslo: 1375069-07-0