1-(3-Methylbutyl)pyrazol-4-ol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR960078-1G
OR960078-250MG
APOSOR960078-1GEA
15310
CZK
APOSOR960078-1G
APOSOR960078-250MG
1-(3-Methylbutyl)pyrazol-4-ol 98%
1-(3-Methylbutyl)pyrazol-4-ol
Vzorec:
C₈H₁₄N₂O MW: 154.21 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD22383778 CAS číslo: 1393442-52-8 |