Tisk…
1-Propylpyrazol-4-ol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR960050-1G OR960050-5G
APOSOR960050-1GEA 7670 CZK
APOSOR960050-1G APOSOR960050-5G
1-Propylpyrazol-4-ol 98%
1-Propylpyrazol-4-ol
Vzorec: C₆H₁₀N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22192551
CAS číslo: 78242-21-4