Tisk…
1-Cyclohexylpyrazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR960026-10G OR960026-1G OR960026-5G
APOSOR960026-10GEA 21490 CZK
APOSOR960026-10G APOSOR960026-1G APOSOR960026-5G
1-Cyclohexylpyrazole 95%
1-Cyclohexylpyrazole
Vzorec: C₉H₁₄N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14609485
CAS číslo: 97421-20-0