Tisk…
5-Bromo-4-chloro-2-methoxybenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR960009-1G OR960009-5G
APOSOR960009-1GEA 6220 CZK
APOSOR960009-1G APOSOR960009-5G
5-Bromo-4-chloro-2-methoxybenzonitrile 98%
5-Bromo-4-chloro-2-methoxybenzonitrile
Vzorec: C₈H₅BrClNO
MW: 246,488 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16873032
CAS číslo: 1239838-17-5