tert-Butyl(thiophen-2-ylmethyl)amine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR959972-1G
OR959972-5G
APOSOR959972-1GEA
6220
CZK
APOSOR959972-1G
APOSOR959972-5G
tert-Butyl(thiophen-2-ylmethyl)amine 98%
tert-Butyl(thiophen-2-ylmethyl)amine
Vzorec:
C₉H₁₅NS MW: 169.287 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04556798 CAS číslo: 344257-87-0 |