Tisk…
N-(Thiophen-2-ylmethyl)cyclohexanamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR959967-1G OR959967-5G
APOSOR959967-1GEA 6220 CZK
APOSOR959967-1G APOSOR959967-5G
N-(Thiophen-2-ylmethyl)cyclohexanamine 97%
N-(Thiophen-2-ylmethyl)cyclohexanamine
Vzorec: C₁₁H₁₇NS
MW: 195,324 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04491291
CAS číslo: 51305-86-3