Tisk…
N-(Thiophen-2-ylmethyl)cyclopentanamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR959965-1G OR959965-5G
APOSOR959965-1GEA 4770 CZK
APOSOR959965-1G APOSOR959965-5G
N-(Thiophen-2-ylmethyl)cyclopentanamine 98%
N-(Thiophen-2-ylmethyl)cyclopentanamine
Vzorec: C₁₀H₁₅NS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03724762
CAS číslo: 58924-50-8