Tisk…
6-Chloro-2-(dimethylamino)nicotinaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR959963-1G OR959963-5G
APOSOR959963-1GEA 8270 CZK
APOSOR959963-1G APOSOR959963-5G
6-Chloro-2-(dimethylamino)nicotinaldehyde 98%
6-Chloro-2-(dimethylamino)nicotinaldehyde
Vzorec: C₈H₉ClN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21333091
CAS číslo: 1233698-83-3