Tisk…
4-(BOC-Amino)-1-isopentylpiperidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR959946-1G OR959946-5G
APOSOR959946-1GEA 3230 CZK
APOSOR959946-1G APOSOR959946-5G
4-(BOC-Amino)-1-isopentylpiperidine 98%
4-(BOC-Amino)-1-isopentylpiperidine
Vzorec: C₁₅H₃₀N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21333075
CAS číslo: 888944-67-0