2-(Diethylamino)benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR959934-1G
OR959934-5G
APOSOR959934-1GEA
8270
CZK
APOSOR959934-1G
APOSOR959934-5G
2-(Diethylamino)benzonitrile 98%
2-(Diethylamino)benzonitrile
Vzorec:
C₁₁H₁₄N₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11155678 CAS číslo: 197507-52-1 |