Tisk…
Methyl 1-cyclopentylazetidine-3-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR959920-1G OR959920-5G
APOSOR959920-1GEA 9330 CZK
APOSOR959920-1G APOSOR959920-5G
Methyl 1-cyclopentylazetidine-3-carboxylate 98%
Methyl 1-cyclopentylazetidine-3-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₇NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21333056
CAS číslo: 1355247-97-0