Tisk…
Methyl 1-(cyclopropylmethyl)azetidine-3-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR959918-1G OR959918-5G
APOSOR959918-1GEA 6220 CZK
APOSOR959918-1G APOSOR959918-5G
Methyl 1-(cyclopropylmethyl)azetidine-3-carboxylate 95%
Methyl 1-(cyclopropylmethyl)azetidine-3-carboxylate
Vzorec: C₉H₁₅NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20529527
CAS číslo: 1352318-12-7