Tisk…
3-Hydroxy-2-methoxynaphthalene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR959916-1G OR959916-25G OR959916-5G
APOSOR959916-1GEA 3540 CZK
APOSOR959916-1G APOSOR959916-25G APOSOR959916-5G
3-Hydroxy-2-methoxynaphthalene 98%
3-Hydroxy-2-methoxynaphthalene
Vzorec: C₁₂H₁₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03093901
CAS číslo: 39110-92-4