Tisk…
2-(Propylamino)benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR959910-10G OR959910-1G OR959910-5G
APOSOR959910-10GEA 15310 CZK
APOSOR959910-10G APOSOR959910-1G APOSOR959910-5G
2-(Propylamino)benzonitrile 98%
2-(Propylamino)benzonitrile
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂
MW: 160.216 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11155673
CAS číslo: 74396-53-5