Tisk…
2-(Methylamino)benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR959908-1G OR959908-5G
APOSOR959908-1GEA 2570 CZK
APOSOR959908-1G APOSOR959908-5G
2-(Methylamino)benzonitrile 98%
2-(Methylamino)benzonitrile
Vzorec: C₈H₈N₂
MW: 132.163 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11155692
CAS číslo: 17583-40-3