Tisk…
2-(Ethylamino)benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR959906-1G OR959906-5G
APOSOR959906-1GEA 4140 CZK
APOSOR959906-1G APOSOR959906-5G
2-(Ethylamino)benzonitrile 98%
2-(Ethylamino)benzonitrile
Vzorec: C₉H₁₀N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11144683
CAS číslo: 30091-24-8