Tisk…
2-(Cyclopentylamino)benzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR959904-1G OR959904-5G
APOSOR959904-1GEA 4770 CZK
APOSOR959904-1G APOSOR959904-5G
2-(Cyclopentylamino)benzonitrile 95%
2-(Cyclopentylamino)benzonitrile
Vzorec: C₁₂H₁₄N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11144623
CAS číslo: 173316-38-6