Tisk…
2-(Butylamino)benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR959903-10G OR959903-1G OR959903-5G
APOSOR959903-10GEA 15310 CZK
APOSOR959903-10G APOSOR959903-1G APOSOR959903-5G
2-(Butylamino)benzonitrile 98%
2-(Butylamino)benzonitrile
Vzorec: C₁₁H₁₄N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11144682
CAS číslo: 5589-61-7